Documenti fondamentali
MAT089756596
Matrix Scientific
2-Difluoromethoxy-3-methoxy-benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.16
Numero MDL:
Iupac Name
2-(difluoromethoxy)-3-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O3/c1-13-7-4-2-3-6(5-12)8(7)14-9(10)11/h2-5,9H,1H3
InChI
DDAGGCKTGNIEIG-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019411.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019411.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)