Documenti fondamentali
MAT062352845
Matrix Scientific
But-2-ynyl-phenyl-amine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.66
Numero MDL:
Iupac Name
N-(2-butynyl)-N-phenylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N.ClH/c1-2-3-9-11-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11H,9H2,1H3;1H
InChI
MCMWIUYBLVPFRZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008349.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008349.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)