Documenti fondamentali
MAT062351962
Matrix Scientific
2-Benzyl-1H-benzoimidazole-5-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
288.73
Numero MDL:
Iupac Name
2-benzyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H12N2O2.ClH/c18-15(19)11-6-7-12-13(9-11)17-14(16-12)8-10-4-2-1-3-5-10;/h1-7,9H,8H2,(H,16,17)(H,18,19);1H
InChI
CGKRCJXXOLEYDU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010520.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010520.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)