Documenti fondamentali
MAT047031206
Matrix Scientific
2-(5,6-Dimethyl-thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylamino)-3-methyl-butyric acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.36
Numero MDL:
Iupac Name
N-(5,6-dimethylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)valine
Inchi Code
1S/C13H17N3O2S/c1-6(2)10(13(17)18)16-11-9-7(3)8(4)19-12(9)15-5-14-11/h5-6,10H,1-4H3,(H,17,18)(H,14,15,16)
InChI
SMIHBDKYYRTRRU-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/012137.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/012137.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)