Documenti fondamentali
MAT047029753
Matrix Scientific
2-Bromo-N-phenethyl-propionamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
256.14
Numero MDL:
Punto di fusione
92
Iupac Name
2-bromo-N-(2-phenylethyl)propanamide
Inchi Code
1S/C11H14BrNO/c1-9(12)11(14)13-8-7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9H,7-8H2,1H3,(H,13,14)
InChI
KYGVWQHKDRIQKQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010804.html
Melting Point
92
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010804.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)