Documenti fondamentali
MAT047028731
Matrix Scientific
4-[(Thiophen-2-ylmethyl)-amino]-benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.29
Numero MDL:
Iupac Name
4-[(2-thienylmethyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H11NO2S/c14-12(15)9-3-5-10(6-4-9)13-8-11-2-1-7-16-11/h1-7,13H,8H2,(H,14,15)
InChI
SHTQXYWTNXSOLW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009925.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009925.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)