Documenti fondamentali
MAT047028708
Matrix Scientific
6-Allylcarbamoyl-cyclohex-3-enecarboxylicacid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.24
Numero MDL:
Iupac Name
6-[(allylamino)carbonyl]-3-cyclohexene-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-2-7-12-10(13)8-5-3-4-6-9(8)11(14)15/h2-4,8-9H,1,5-7H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI
WOVNLQWKGISOPF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/009905.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/009905.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)