Documenti fondamentali
MAT047026168
Matrix Scientific
3-[Bis(2-hydroxyethyl)amino]benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.24
Numero MDL:
Iupac Name
3-[bis(2-hydroxyethyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H15NO4/c13-6-4-12(5-7-14)10-3-1-2-9(8-10)11(15)16/h1-3,8,13-14H,4-7H2,(H,15,16)
InChI
WJQCXGJUJSZNOO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007942.html
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007942.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)