Documenti fondamentali
MAT047025257
Matrix Scientific
4-Ethylbenzylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.21
Numero MDL:
P. ebollizione
110/8 Torr
Densità
0.8826/24
Iupac Name
(4-ethylphenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C9H13N/c1-2-8-3-5-9(7-10)6-4-8/h3-6H,2,7,10H2,1H3
InChI
DGAGEFUEKIORSQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient/argon
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/007464.html
Boiling point
110/8 Torr
Densità
0.8826/24
MSDS
https://www.matrixscientific.com/007464.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)