Key Documents
MAT047024988
Matrix Scientific
4-[(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)thio]phenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.31
Numero MDL:
Punto di fusione
192-193
Iupac Name
4-[(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfanyl]phenol
Inchi Code
1S/C12H12N2OS/c1-8-7-9(2)14-12(13-8)16-11-5-3-10(15)4-6-11/h3-7,15H,1-2H3
InChI
FBCAKJCKGFHPEQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/006811.html
Melting Point
192-193
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/006811.html