Documenti fondamentali
MAT047024457
Matrix Scientific
Pentafluoropropionamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.05
Numero MDL:
Punto di fusione
95-96
Iupac Name
2,2,3,3,3-pentafluoropropanamide
Inchi Code
1S/C3H2F5NO/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8/h(H2,9,10)
InChI
KQTOYEUYHXUEDB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/006128.html
Melting Point
95-96
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/006128.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)