MAT047024146
Matrix Scientific
Methyl perfluoroheptanoate
About This Item
P. ebollizione
138-139
Iupac Name
methyl 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-tridecafluoroheptanoate
Inchi Code
1S/C8H3F13O2/c1-23-2(22)3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21/h1H3
InChI
JHROQORAJUWVCD-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Boiling point
MSDS
https://www.matrixscientific.com/005781.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)