Documenti fondamentali
MAT047021290
Matrix Scientific
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulfonamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.75
Numero MDL:
Punto di fusione
254-257
Iupac Name
5-chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-sulfonamide
Inchi Code
1S/C9H8ClNO2S2/c1-5-7-4-6(10)2-3-8(7)14-9(5)15(11,12)13/h2-4H,1H3,(H2,11,12,13)
InChI
CGMQMZKLIJYAKX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/002372.html
Melting Point
254-257
Pittogrammi
MSDS
https://www.matrixscientific.com/002372.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)