Documenti fondamentali
MANH0C9B92E8
Manchester Organics
tert-Butyl 2,8-Diazaspiro[3.4]octane-8-carboxylate hemioxalate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
512.6
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2,5-diazaspiro[3.4]octane-5-carboxylate, oxalate salt
Inchi Code
1S/2C11H20N2O2.C2H2O4/c2*1-10(2,3)15-9(14)13-6-4-5-11(13)7-12-8-11;3-1(4)2(5)6/h2*12H,4-8H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)/p-2
InChI
HAGQSTKTUAYTMX-UHFFFAOYSA-L
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/H31909
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)