Documenti fondamentali
MAN998717323
Manchester Organics
1,3-Benzenediboronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.75
Numero MDL:
Iupac Name
1,3-phenylenediboronic acid
Inchi Code
1S/C6H8B2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4,9-12H
InChI
UXPAASVRXBULRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/V56208
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)