Documenti fondamentali
MAN458951097
Manchester Organics
2,7-Dichloroquinazoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.04
Numero MDL:
Iupac Name
2,7-dichloroquinazoline
Inchi Code
1S/C8H4Cl2N2/c9-6-2-1-5-4-11-8(10)12-7(5)3-6/h1-4H
InChI
CBPZMPNJBUJQQY-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/J50632
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)