Documenti fondamentali
MAN458950908
Manchester Organics
1-Ethoxy-2,2-difluoro-ethanol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.1
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Iupac Name
1-ethoxy-2,2-difluoroethanol
Inchi Code
1S/C4H8F2O2/c1-2-8-4(7)3(5)6/h3-4,7H,2H2,1H3
InChI
WEEOMNFWRCDRJI-UHFFFAOYSA-N
Purity
85%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/Y50461
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)