Documenti fondamentali
MAN412119019
Manchester Organics
Hexaphenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
366.37
Numero MDL:
Iupac Name
10,15-dihydro-5H-tribenzo[a,d,g]cyclononene-2,3,7,8,12,13-hexol
Inchi Code
1S/C21H18O6/c22-16-4-10-1-11-5-17(23)19(25)7-13(11)3-15-9-21(27)20(26)8-14(15)2-12(10)6-18(16)24/h4-9,22-27H,1-3H2
InChI
OOBDZXQTZWOBBQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/D41105
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)