Documenti fondamentali
MAN412117687
Manchester Organics
2-(Ethoxymethyl)furan
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.16
Numero MDL:
Iupac Name
2-(ethoxymethyl)furan
Inchi Code
1S/C7H10O2/c1-2-8-6-7-4-3-5-9-7/h3-5H,2,6H2,1H3
InChI
BHGBNDNKYPEAAT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/X39811
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)