Documenti fondamentali
MAN412111707
Manchester Organics
3-Fluoropiperidine-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.65
Numero MDL:
Iupac Name
3-fluoropiperidine-1-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H9ClFNO2S/c6-11(9,10)8-3-1-2-5(7)4-8/h5H,1-4H2
InChI
BKNOYLBRIDZLQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/B14688
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)