MAN326366988
Manchester Organics
6-Chloropyrimidine-4,5-diamine
About This Item
Iupac Name
6-chloro-4,5-pyrimidinediamine
Inchi Code
1S/C4H5ClN4/c5-3-2(6)4(7)9-1-8-3/h1H,6H2,(H2,7,8,9)
InChI
VNSFICAUILKARD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/N21845
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)