Documenti fondamentali
MAN326366872
Manchester Organics
3-(1,1-Difluoroethyl)pyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.14
Numero MDL:
Iupac Name
3-(1,1-difluoroethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C7H7F2N/c1-7(8,9)6-3-2-4-10-5-6/h2-5H,1H3
InChI
WFCYXXQJORJHPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/N14509
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)