Documenti fondamentali
MAN238931304
Manchester Organics
2-(4-Chlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.09
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)ethanimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H9ClN2.ClH/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11;/h1-5H,10-11H2;1H
InChI
ARXQJFSENUAGJV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/G21058
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)