Documenti fondamentali
LIFH98CA7F3D
Life Chemicals Inc.
3-(3,3,3-trifluoropropoxy)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.18
Numero MDL:
Iupac Name
3-(3,3,3-trifluoropropoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)4-5-15-9-3-1-2-8(6-9)7-14/h1-3,6-7H,4-5H2
InChI
BGVVKEHXDLBHMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)