Documenti fondamentali
LIFH988804F5
Life Chemicals Inc.
3-(2,2-difluoroethyl)pyrrolidine hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.62
Numero MDL:
Iupac Name
3-(2,2-difluoroethyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2N.ClH/c7-6(8)3-5-1-2-9-4-5;/h5-6,9H,1-4H2;1H
InChI
XWHBRSJOWFYLEX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)