Documenti fondamentali
LIFH93CB08F7
Life Chemicals Inc.
ethyl 2-bromoprop-2-enoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.01
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-bromoacrylate
Inchi Code
1S/C5H7BrO2/c1-3-8-5(7)4(2)6/h2-3H2,1H3
InChI
UCDOJQCUOURTPS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)