Documenti fondamentali
LIFH55F4F2C8
Life Chemicals Inc.
1-(1-benzofuran-2-yl)propan-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.23
Numero MDL:
Iupac Name
1-(1-benzofuran-2-yl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-8(12)6-10-7-9-4-2-3-5-11(9)13-10/h2-5,7-8H,6,12H2,1H3
InChI
QGLBWEFCBFEAPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)