Documenti fondamentali
LIFH22CC18A9
Life Chemicals Inc.
(cyclohexylsulfanyl)methanimidamide hydrobromide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
239.18
Numero MDL:
Iupac Name
cyclohexyl imidothiocarbamate hydrobromide
Inchi Code
1S/C7H14N2S.BrH/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6;/h6H,1-5H2,(H3,8,9);1H
InChI
AWSWDTIGGJNUMP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)