Documenti fondamentali
LIFH11AADBB0
Life Chemicals Inc.
1,1-difluoro-2-methylpropan-2-yl carbonochloridate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.56
Numero MDL:
Iupac Name
1,1-difluoro-2-methylpropan-2-yl carbonochloridate
Inchi Code
1S/C5H7ClF2O2/c1-5(2,3(7)8)10-4(6)9/h3H,1-2H3
InChI
BAOPSNSMYVIVOL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)