Documenti fondamentali
LIFH03DC488D
Life Chemicals Inc.
2-amino-5-(propan-2-yloxy)benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
195.22
Numero MDL:
Iupac Name
2-amino-5-isopropoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-6(2)14-7-3-4-9(11)8(5-7)10(12)13/h3-6H,11H2,1-2H3,(H,12,13)
InChI
LKWPCZDBLQUFJQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)