Documenti fondamentali
LIFH03CD7570
Life Chemicals Inc.
3-cyclopropyl-1-isopropyl-1H-pyrazol-5-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.24
Numero MDL:
Iupac Name
3-cyclopropyl-1-isopropyl-1H-pyrazol-5-amine
Inchi Code
1S/C9H15N3/c1-6(2)12-9(10)5-8(11-12)7-3-4-7/h5-7H,3-4,10H2,1-2H3
InChI
PLXODNIJQHTNTE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)