Documenti fondamentali
LIF945291566
Life Chemicals Inc.
2-((tetrahydrofuran-3-yl)oxy)nicotinic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.2
Numero MDL:
Iupac Name
2-(tetrahydro-3-furanyloxy)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c12-10(13)8-2-1-4-11-9(8)15-7-3-5-14-6-7/h1-2,4,7H,3,5-6H2,(H,12,13)
InChI
PTPZBZUBUFMSQH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)