LIF945291360
Life Chemicals Inc.
N4,N4-dimethylpyridine-2,4-diamine hydrochloride
About This Item
Iupac Name
N4,N4-dimethylpyridine-2,4-diamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H11N3.ClH/c1-10(2)6-3-4-9-7(8)5-6;/h3-5H,1-2H3,(H2,8,9);1H
InChI
NZQTWCZNTXPBBG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)