Documenti fondamentali
LIF945291221
Life Chemicals Inc.
7-chloro-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.6
Numero MDL:
Iupac Name
7-chloro-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c1-5-4-6(8)11-7(10-5)2-3-9-11/h2-4,10H,1H2
InChI
SOPTUYOAEBDVPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)