Documenti fondamentali
LIF509444998
Life Chemicals Inc.
N,N-diethylbut-2-yne-1,4-diamine dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.15
Numero MDL:
Iupac Name
N~1~,N~1~-diethyl-2-butyne-1,4-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2.2ClH/c1-3-10(4-2)8-6-5-7-9;;/h3-4,7-9H2,1-2H3;2*1H
InChI
DFBHPWRJYKACKR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)