Documenti fondamentali
LIF444783912
Life Chemicals Inc.
3-allyl-4,7-dimethoxybenzo[d]thiazol-2(3H)-imine hydrobromide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.23
Numero MDL:
Iupac Name
3-allyl-4,7-dimethoxybenzo[d]thiazol-2(3H)-imine hydrobromide
Inchi Code
1S/C12H14N2O2S.BrH/c1-4-7-14-10-8(15-2)5-6-9(16-3)11(10)17-12(14)13;/h4-6,13H,1,7H2,2-3H3;1H
InChI
DBFNMMYGTSVQTR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)