Documenti fondamentali
LIF432342315
Life Chemicals Inc.
4-(m-tolyloxy)benzenesulfonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.75
Numero MDL:
Iupac Name
4-(3-methylphenoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C13H11ClO3S/c1-10-3-2-4-12(9-10)17-11-5-7-13(8-6-11)18(14,15)16/h2-9H,1H3
InChI
JDVZTWUXYRFLIQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)