Documenti fondamentali
LIF432341550
Life Chemicals Inc.
2-chloro-6-(methylthio)benzo[d]thiazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.73
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-6-(methylthio)benzo[d]thiazole
Inchi Code
1S/C8H6ClNS2/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)12-8(9)10-6/h2-4H,1H3
InChI
AEEGDQHVLRPQRX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)