Documenti fondamentali
LIF432341483
Life Chemicals Inc.
ethyl 5-amino-2-mercaptothiazole-4-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.27
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 5-amino-2-sulfanyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H8N2O2S2/c1-2-10-5(9)3-4(7)12-6(11)8-3/h2,7H2,1H3,(H,8,11)
InChI
RQPDYIIMTWIRCQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)