LIF388583924
Life Chemicals Inc.
[1-(1H-benzimidazol-2-yl)-1-methylethyl]amine dihydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-(1H-benzimidazol-2-yl)-2-propanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13N3.2ClH/c1-10(2,11)9-12-7-5-3-4-6-8(7)13-9;;/h3-6H,11H2,1-2H3,(H,12,13);2*1H
InChI
RJTKKYDOKPJPCO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)