Documenti fondamentali
LIF388583778
Life Chemicals Inc.
methyl 2-[(1,1-dioxo-1lambda6-thiolan-3-yl)amino]acetate hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
243.71
Numero MDL:
Iupac Name
methyl [(1,1-dioxidotetrahydro-3-thienyl)amino]acetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO4S.ClH/c1-12-7(9)4-8-6-2-3-13(10,11)5-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
InChI
DBHGPYWFOFFBNO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)