Documenti fondamentali
LIF372157949
Life Chemicals Inc.
2-chloro-N-(prop-2-en-1-yl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.58
Numero MDL:
Iupac Name
N-allyl-2-chloroacetamide
Inchi Code
1S/C5H8ClNO/c1-2-3-7-5(8)4-6/h2H,1,3-4H2,(H,7,8)
InChI
AZOOMRDAGOXGNJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)