Documenti fondamentali
LIF372155643
Life Chemicals Inc.
5-nitrobenzo[b]thiophene-2-carbonyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.65
Numero MDL:
Iupac Name
5-nitro-1-benzothiophene-2-carbonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H4ClNO3S/c10-9(12)8-4-5-3-6(11(13)14)1-2-7(5)15-8/h1-4H
InChI
KOJDFXDLYGKDEK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)