Documenti fondamentali
LIF372153581
Life Chemicals Inc.
(2-{[3-(4-fluorophenyl)[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl]oxy}ethyl)amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
273.27
Numero MDL:
Iupac Name
2-{[3-(4-fluorophenyl)[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-6-yl]oxy}ethanamine
Inchi Code
1S/C13H12FN5O/c14-10-3-1-9(2-4-10)13-17-16-11-5-6-12(18-19(11)13)20-8-7-15/h1-6H,7-8,15H2
InChI
KSEAZCACFHUSAG-UHFFFAOYSA-N
Purity
90%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)