Documenti fondamentali
LIF372152850
Life Chemicals Inc.
N-Hydrazinocarbonylmethyl-2-trifluoromethyl-benzamide
Scegli un formato
250 MG
203,80 €
500 MG
323,40 €
1 G
528,80 €
2.5 G
1.017,60 €
5 G
1.507,70 €
SKU del venditore: F1386-0424-250MG
203,80 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
203,80 €
500 MG
323,40 €
1 G
528,80 €
2.5 G
1.017,60 €
5 G
1.507,70 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
261.2
Numero MDL:
SKU del venditore: F1386-0424-250MG
203,80 €
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(2-hydrazino-2-oxoethyl)-2-(trifluoromethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C10H10F3N3O2/c11-10(12,13)7-4-2-1-3-6(7)9(18)15-5-8(17)16-14/h1-4H,5,14H2,(H,15,18)(H,16,17)
InChI
WUBIJSKYXHYREU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)