Documenti fondamentali
LIF372152705
Life Chemicals Inc.
3-bromo-1lambda6-thiolane-1,1-dione
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.07
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromotetrahydrothiophene 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C4H7BrO2S/c5-4-1-2-8(6,7)3-4/h4H,1-3H2
InChI
IPOKQKBJDASROB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)