Documenti fondamentali
LIF117311968
Life Chemicals Inc.
2-(4-Phenylpiperazin-1-yl)quinolin-8-ol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.38
Numero MDL:
Iupac Name
2-(4-phenyl-1-piperazinyl)-8-quinolinol
Inchi Code
1S/C19H19N3O/c23-17-8-4-5-15-9-10-18(20-19(15)17)22-13-11-21(12-14-22)16-6-2-1-3-7-16/h1-10,23H,11-14H2
InChI
NLEBIHHGSQJBTM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)