Documenti fondamentali
LIF112842556
Life Chemicals Inc.
4-[(Cyclopentylamino)sulfonyl]benzoic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
269.32
Numero MDL:
Iupac Name
4-[(cyclopentylamino)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO4S/c14-12(15)9-5-7-11(8-6-9)18(16,17)13-10-3-1-2-4-10/h5-8,10,13H,1-4H2,(H,14,15)
InChI
GSMNEBXKOSVTLB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)