LIF009210200
Life Chemicals Inc.
2-Chloro-5,7-dimethyl-1,3-benzothiazole
About This Item
Iupac Name
2-chloro-5,7-dimethyl-1,3-benzothiazole
Inchi Code
1S/C9H8ClNS/c1-5-3-6(2)8-7(4-5)11-9(10)12-8/h3-4H,1-2H3
InChI
UMPCQBBRKCVELL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)