Documenti fondamentali
KEYH57C560FE
Key Organics / BIONET
3-(aminomethyl)pyridin-1-ium-1-olate dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.06
Numero MDL:
Iupac Name
3-(aminomethyl)pyridine 1-oxide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H8N2O.2ClH/c7-4-6-2-1-3-8(9)5-6;;/h1-3,5H,4,7H2;2*1H
InChI
VFXAZEQTNPPPDF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Physical Form
Solid
Product Link
https://www.keyorganics.net/sku/AS-35991
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.keyorganics.net/sds/AS-35991
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)